Principaux documents
47512
Sigma-Aldrich
1-(Fmoc-amino)cyclopentanecarboxylic acid
≥94% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-cycloleucine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.40
Beilstein:
5995036
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Essai
≥94% (HPLC)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C1(CCCC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H21NO4/c23-19(24)21(11-5-6-12-21)22-20(25)26-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18H,5-6,11-13H2,(H,22,25)(H,23,24)
Clé InChI
IECZEINPZOFWNU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable