Principaux documents
8.52423
Sigma-Aldrich
Fmoc-His(Boc)-OH Novabiochem®
Synonyme(s) :
1-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-histidine
8524230025
404,00 €
8524230100
1 350,00 €
8524230250
2 690,00 €
8524231000
6 690,00 €
404,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
8524230025
404,00 €
8524230100
1 350,00 €
8524230250
2 690,00 €
8524231000
6 690,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352401
Nomenclature NACRES :
NA.22
404,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Température de stockage
15-25°C
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable