Principaux documents
47479
Sigma-Aldrich
Fmoc-Trp-OPfp
≥98.0%
Synonyme(s) :
Fmoc-L-tryptophan pentafluorophenyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H21F5N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
592.51
Beilstein:
4228691
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0%
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46)c(F)c1F
InChI
1S/C32H21F5N2O4/c33-25-26(34)28(36)30(29(37)27(25)35)43-31(40)24(13-16-14-38-23-12-6-5-7-17(16)23)39-32(41)42-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,38H,13,15H2,(H,39,41)/t24-/m0/s1
Clé InChI
KLPGTAYCHANVFY-DEOSSOPVSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable