47462
Fmoc-Glu(OtBu)-OPfp
≥98.0%
Synonyme(s) :
Fmoc-L-glutamic acid 5-tert-butyl 1-(pentafluorophenyl) ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C30H26F5NO6/c1-30(2,3)42-21(37)13-12-20(28(38)41-27-25(34)23(32)22(31)24(33)26(27)35)36-29(39)40-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,36,39)/t20-/m0/s1
Clé InChI
AIDYQYOPUBOMTR-FQEVSTJZSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3