474037
Poly(butyl methacrylate-co-methyl methacrylate)
average Mw ~150,000
152,00 €
About This Item
152,00 €
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mw ~150,000
Viscosité réduite
50-60 cm3/g(20 °C)(lit.)
Indice d'acide
1‑2 mg KOH/g
Température de transition
Tg (DSC) 52 °C (onset)
Solubilité
esters, ketones, glycol ethers and aromatics: soluble
ethanol and water: insoluble
Densité
1.08 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
COC(=O)C(C)=C.CCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2.C5H8O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3;1-4(2)5(6)7-3/h2,4-6H2,1,3H3;1H2,2-3H3
Clé InChI
WHLPIOPUASGRQN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.