Documents
473871
Sigma-Aldrich
Ethyl difluoroiodoacetate
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H5F2IO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Contient
copper as stabilizer
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(F)(F)I
InChI
1S/C4H5F2IO2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
Clé InChI
HGWXXIZVRRTDKT-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves