Principaux documents
47384
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-L-prolinol
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-1-Fmoc-2-pyrrolidinemethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H21NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.39
Beilstein:
8789847
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Essai
≥98.0% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@@H]1CCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H21NO3/c22-12-14-6-5-11-21(14)20(23)24-13-19-17-9-3-1-7-15(17)16-8-2-4-10-18(16)19/h1-4,7-10,14,19,22H,5-6,11-13H2/t14-/m0/s1
Clé InChI
HJUXXCOVGMCKQL-AWEZNQCLSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable