Principaux documents
473782
Sigma-Aldrich
Dimesitylborinic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)3C6H2]2BOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Pf
144-146 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(B(O)c2c(C)cc(C)cc2C)c(C)c1
InChI
1S/C18H23BO/c1-11-7-13(3)17(14(4)8-11)19(20)18-15(5)9-12(2)10-16(18)6/h7-10,20H,1-6H3
Clé InChI
OTYVTANMHIUXBQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable