Documents
472727
Sigma-Aldrich
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-L-alanine
97%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid, 3-Methoxy-O-methyl-L-tyrosine, DMPA
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3CH2CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-L-alanine, 97%
Pureté
97%
Activité optique
[α]22/D −5°, c = 4 in 1 M HCl
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
254-257 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COc1ccc(C[C@H](N)C(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C11H15NO4/c1-15-9-4-3-7(6-10(9)16-2)5-8(12)11(13)14/h3-4,6,8H,5,12H2,1-2H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
Clé InChI
VWTFNYVAFGYEKI-QMMMGPOBSA-N
Application
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-L-alanine can be used as a reactant to synthesize (2S)-2-amino-3-[3,4-di(methoxy)phenyl]propan-1-ol (β-amino alcohol) for use as a key intermediate to prepare tetracyclic core of the Erythrina alkaloids.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Facile and highly stereoselective synthesis of the tetracyclic erythrinane core
Allin SM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 67, 9464-9467 (2002)