472565
Diethyl cyanophosphonate
90%
Synonyme(s) :
DEPC, Diethyl phosphoryl cyanide
About This Item
Produits recommandés
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.403 (lit.)
pb
104-105 °C/19 mmHg (lit.)
Densité
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOP(=O)(OCC)C#N
InChI
1S/C5H10NO3P/c1-3-8-10(7,5-6)9-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
ZWWWLCMDTZFSOO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter