Principaux documents
472239
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
F3C6H2NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
pb
43 °C/4.5 mmHg (lit.)
Densité
1.432 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(N=C=O)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F3NO/c8-4-1-2-5(11-3-12)7(10)6(4)9/h1-2H
Clé InChI
LSKOUPSEWMJCEP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,3,4-Trifluorophenyl isocyanate is an aryl fluorinated building block.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals null
Hermecz I, et al.
Advances in Heterocyclic Chemistry, 54 (1992)