Principaux documents
472166
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzenesulfonyl isocyanate
95%
2 G
289,00 €
289,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 G
289,00 €
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4SO2NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
289,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
pb
63 °C/0.1 mmHg (lit.)
Pf
33-38 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=C=O
InChI
1S/C7H4FNO3S/c8-6-1-3-7(4-2-6)13(11,12)9-5-10/h1-4H
Clé InChI
FHMRJRSOWRCSKA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 284-284 (2014)