Principaux documents
472026
Sigma-Aldrich
1-Adamantyl fluoroformate
≥90%
5 G
195,00 €
195,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
195,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H15FO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.23
Beilstein:
3590131
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
195,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥90%
Forme
solid
Pf
30-32 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(=O)OC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15FO2/c12-10(13)14-11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,11-
Clé InChI
PNLZKVOKOVFGMZ-KJZNFTALSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges