Principaux documents
471275
Sigma-Aldrich
1-Thio-β-D-glucose sodium salt hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11NaO5S · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.20 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Activité optique
[α]20/D +3.5°, c = 1.5 in H2O
Pf
130 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]O[H].OC[C@H]1O[C@@H](S[Na])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable