471011
Lignosulfonic acid, sugared sodium salt
average Mw ~54,000, average Mn ~6,000
About This Item
Produits recommandés
Poids mol.
average Mn ~6,000
average Mw ~54,000
Composition
Na, 5%
Impuretés
20 wt. % reducing sugars
5 wt. % total sulfur
pH
3.5 (10 wt. %)
Solubilité
H2O: soluble
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable