470961
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl acrylate
98%, contains 100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Synonyme(s) :
PFPA
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Contient
100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.336 (lit.)
pb
50 °C/100 mmHg (lit.)
Densité
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)COC(=O)C=C
InChI
1S/C6H5F5O2/c1-2-4(12)13-3-5(7,8)6(9,10)11/h2H,1,3H2
Clé InChI
JDVGNKIUXZQTFD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
73.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
23 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.