Principaux documents
470201
Sigma-Aldrich
2-(Propylamino)ethanol
≥98%
Synonyme(s) :
N-Propylethanolamine
25 ML
171,00 €
171,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
171,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2NHCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
171,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4415 (lit.)
pb
182 °C (lit.)
Densité
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCNCCO
InChI
1S/C5H13NO/c1-2-3-6-4-5-7/h6-7H,2-5H2,1H3
Clé InChI
BCLSJHWBDUYDTR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Xue Liu et al.
Polymers, 12(11) (2020-10-30)
Thermoresponsive poly(2-(N-alkylacrylamide) ethyl acetate)s with different N-alkyl groups, including poly(2-(N-methylacrylamide) ethyl acetate) (PNMAAEA), poly(2-(N-ethylacrylamide) ethyl acetate) (PNEAAEA), and poly(2-(N-propylacrylamide) ethyl acetate) (PNPAAEA), as well as poly(N-acetoxylethylacrylamide) (PNAEAA), were synthesized by solution RAFT polymerization. Unexpectedly, it was found that there are
CO2 solubility and species distribution in aqueous solutions of 2-(isopropylamino) ethanol and its structural isomers.
Yamada H, et al.
International Journal of Greenhouse Gas Control, 17, 99-105 (2013)