Principaux documents
469564
Sigma-Aldrich
cis-1,8-Diamino-p-menthane
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H22N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.30
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.48 (lit.)
Point d'ébullition
233 °C (lit.)
Densité
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(N)[C@H]1CC[C@@](C)(N)CC1
InChI
1S/C10H22N2/c1-9(2,11)8-4-6-10(3,12)7-5-8/h8H,4-7,11-12H2,1-3H3/t8-,10+
Clé InChI
KOGSPLLRMRSADR-WAAGHKOSSA-N
Description générale
cis-1,8-Diamino-p-menthane may be used in the synthesis of cis-(N,N′-p-menth-1,8-ylene)bis(2-bromo-3,3-dimethylbutanamide).
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
THE SYNTHESIS, PHYSICAL, AND SPECTRAL PROPERTIES, AND SOME REACTIONS OF A NEW STABLE bis-a-LACTAM (AZIRIDINONE) WITH A TERPENE SKELETON.
Lengyel I, et al.
Synthetic Communications, 31(23), 3671-3683 (2001)