Principaux documents
469106
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr-OMe
97%
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tyrosine methyl ester, Boc-L-tyrosine methyl ester
5 G
25,50 €
25 G
62,50 €
25,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
25,50 €
25 G
62,50 €
About This Item
Formule linéaire :
4-(HO)C6H4CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2HCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
25,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +51°, c = 1 in chloroform
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
100-104 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(13(18)20-4)9-10-5-7-11(17)8-6-10/h5-8,12,17H,9H2,1-4H3,(H,16,19)/t12-/m0/s1
Clé InChI
NQIFXJSLCUJHBB-LBPRGKRZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Jie Zeng et al.
Macromolecular bioscience, 16(3), 363-370 (2015-11-28)
The storage method for living cells is one of the major challenges in cell-based applications. Here, a novel supramolecular gel cryopreservation system (BDTC gel system) is introduced, which can observably increase the neural cell viability during cryopreservation process because this