468029
m-Toluenesulfonic acid hydrate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H8O3S · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.20 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Produits recommandés
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.523 (lit.)
pb
111 °C (lit.)
Densité
1.296 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.Cc1cccc(c1)S(O)(=O)=O