467359
(S)-(−)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
96%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Activité optique
[α]23/D −30°, c = 1 in H2O
Pf
200-203 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NCC[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-2-1-3(6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
Clé InChI
IVUOMFWNDGNLBJ-VKHMYHEASA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable