Principaux documents
465658
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-threonine methyl ester
95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
pb
206 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[C@@H](C)O
InChI
1S/C10H19NO5/c1-6(12)7(8(13)15-5)11-9(14)16-10(2,3)4/h6-7,12H,1-5H3,(H,11,14)/t6-,7+/m1/s1
Clé InChI
MZMWAPNVRMDIPS-RQJHMYQMSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable