465194
Methyl 2-chlorobenzoate
≥98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.536 (lit.)
Point d'ébullition
86-88 °C/2.5 mmHg (lit.)
Densité
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3
Clé InChI
JAVRNIFMYIJXIE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves