Documents
465062
Sigma-Aldrich
Benzyl (S)-(−)-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylate p-toluenesulfonic acid salt
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H17NO2 · C7H8O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.52
Numéro Beilstein :
5722289
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
145-150 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.O=C(OCc2ccccc2)[C@@H]3Cc4ccccc4CN3
InChI
1S/C17H17NO2.C7H8O3S/c19-17(20-12-13-6-2-1-3-7-13)16-10-14-8-4-5-9-15(14)11-18-16;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-9,16,18H,10-12H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t16-;/m0./s1
Clé InChI
PSMBIFNNFMRIMV-NTISSMGPSA-N
Application
Used to prepare a novel class of antifungal agents.
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Liu, L.T. et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 6, 1335-1335 (1996)