464953
Isoprene
≥99%
Synonyme(s) :
2-Methyl-1,3-butadiene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.35 (vs air)
Pression de vapeur
8.82 psi ( 20 °C)
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
428 °F
Contient
100-150 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
Limite d'explosivité
10 %
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
Point d'ébullition
34 °C (lit.)
Pf
−146 °C (lit.)
Densité
0.681 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=C)C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
Clé InChI
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-65.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-54 °C - closed cup