Documents
463434
Sigma-Aldrich
2-Amino-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamine
98%
Synonyme(s) :
N-(2-Aminobenzyl)-N-methylcyclohexanamine
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H4CH2N(C6H11)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.34
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
44-47 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(Cc1ccccc1N)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H22N2/c1-16(13-8-3-2-4-9-13)11-12-7-5-6-10-14(12)15/h5-7,10,13H,2-4,8-9,11,15H2,1H3
Clé InChI
MTVBBLNLYSYKCQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Rodriguez VG, et al.
Journal of High Resolution Chromatography, 19, 703-703 (1996)