Principaux documents
463256
Sigma-Aldrich
Glycolic acid ethoxylate lauryl ether
average Mn ~690
Synonyme(s) :
Laureth-11 carboxylic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11-13(OCH2CH2)nOCH2CO2H
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Poids mol.
average Mn ~690
Impuretés
≤1.5% NaCl
8-12% water
Indice de réfraction
n20/D 1.454
Densité
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCO.OCC(O)=O.CCCCCCCCCCCCO.CCCCCCCCCCCCCO.CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H30O.C13H28O.C12H26O.C2H4O3.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13;3-1-2(4)5;3-1-2-4/h15H,2-14H2,1H3;14H,2-13H2,1H3;13H,2-12H2,1H3;3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
Clé InChI
KQSLVJFTAGAPJL-UHFFFAOYSA-N
Application
Anionic surfactant.
Caractéristiques et avantages
Anionic, surface-active copolymerizable monomer. Mild, non-irritating surfactant.
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Anasua Mukhopadhyay et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 21(18), 2127-2135 (2020-07-04)
Viscous, non-aqueous liquid comprising stoichiometric conjugates of polymer surfactant-bovine serum albumin (PSpBSA) is used as a host matrix for the dispersion of chemically distinct hydrophilic dyes. Using a combination of bright field polarized optical microscopy and fluorescence spectroscopy, we investigate