Principaux documents
462632
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Aminoheptane
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH(NH2)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.22
Beilstein:
1719086
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Activité optique
[α]20/D +7°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
pb
142-144 °C (lit.)
Densité
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CCCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3/t7-/m0/s1
Clé InChI
VSRBKQFNFZQRBM-ZETCQYMHSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
130.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54.44 °C - closed cup