Key Documents
462055
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropionate diacrylate
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCO2CH2C(CH3)2CO2CH2C(CH3)2CH2O2CCH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.36
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Contient
300 ppm MEHQ as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
Point d'ébullition
198 °C (lit.)
Densité
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C(C)(C)COC(=O)C=C
Autres remarques
Contains neopentyl glycol diacrylate, 3-hydroxy-2,2-dimethylpropionic acid, neopentyl glycol and mixed esters of acrylic acid