461490
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-(1-naphthyl)ethylamine
96%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
96%
Activité optique
[α]23/D +43°, c = 2 in methanol
Indice de réfraction
n20/D 1.591 (lit.)
Point d'ébullition
218 °C (lit.)
Densité
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[C@@H](N(C)C)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C14H17N/c1-11(15(2)3)13-10-6-8-12-7-4-5-9-14(12)13/h4-11H,1-3H3/t11-/m1/s1
Clé InChI
AXRXYILTIWBHEP-LLVKDONJSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter