Principaux documents
461466
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N-(1-Phenylethyl)phthalamic acid
97%
Synonyme(s) :
(S)-(−)-N-(α-Methylbenzyl)phthalamic acid, (S)-(−)-N-(α-Methylbenzyl)phthalic acid monoamide
About This Item
Formule linéaire :
2-[C6H5CH(CH3)NHCO]C6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.30
Beilstein:
3210897
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Activité optique
[α]24/D −46°, c = 2 in ethanol
Pf
130-135 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@H](NC(=O)c1ccccc1C(O)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H15NO3/c1-11(12-7-3-2-4-8-12)17-15(18)13-9-5-6-10-14(13)16(19)20/h2-11H,1H3,(H,17,18)(H,19,20)/t11-/m0/s1
Clé InChI
VCFKXWGKKDZMPO-NSHDSACASA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable