Principaux documents
PHL89545
Fraxin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
7,8-Dihydroxy-6-methoxycoumarin 8-β-D-glucopyranoside, 8-(β-D-Glucopyranosyloxy)-7-hydroxy-6-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 8-(β-D-Glucopyranosyloxy)-7-hydroxy-6-methoxycoumarin, Fraxetin 8-β-D-glucopyranoside, Fraxetol-8-glucoside, Fraxoside
10 MG
225,00 €
225,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
225,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H18O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
225,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
COc1cc2C=CC(=O)Oc2c(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)c1O
InChI
1S/C16H18O10/c1-23-7-4-6-2-3-9(18)25-14(6)15(11(7)20)26-16-13(22)12(21)10(19)8(5-17)24-16/h2-4,8,10,12-13,16-17,19-22H,5H2,1H3/t8-,10-,12+,13-,16+/m1/s1
Clé InChI
CRSFLLTWRCYNNX-QBNNUVSCSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable