Principaux documents
461458
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N-(1-Phenylethyl)phthalamic acid
97%
Synonyme(s) :
(R)-(+)-N-(α-Methylbenzyl)phthalamic acid, (R)-(+)-N-(α-Methylbenzyl)phthalic acid monoamide
About This Item
Formule linéaire :
2-[C6H5CH(CH3)NHCO]C6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.30
Beilstein:
5793588
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Activité optique
[α]24/D +46°, c = 2 in ethanol
Pf
130-135 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H](NC(=O)c1ccccc1C(O)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H15NO3/c1-11(12-7-3-2-4-8-12)17-15(18)13-9-5-6-10-14(13)16(19)20/h2-11H,1H3,(H,17,18)(H,19,20)/t11-/m1/s1
Clé InChI
VCFKXWGKKDZMPO-LLVKDONJSA-N
Application
Acid for the resolution of amines.[1][2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kozma, D. et al.
J. Therm. Anal., 44, 339-339 (1995)
Acs, M. et al.
Chirality, 6, 314-314 (1994)