Principaux documents
460575
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Lutetium iodide, Lutetium triiodide
About This Item
Formule linéaire :
LuI3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
555.68
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Essai:
99.9% trace metals basis
Qualité:
anhydrous
Forme:
powder
Qualité
anhydrous
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: lutetium
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Densité
5.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
I[Lu](I)I
InChI
1S/3HI.Lu/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
NZOCXFRGADJTKP-UHFFFAOYSA-K
À utiliser avec
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Ana Santidrián et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(18), 10063-10075 (2020-04-28)
In the present work, the effect of doping on electronic properties in bulk purified and filled arc-discharge single-walled carbon nanotubes samples is studied for the first time by in situ Raman spectroelectrochemical method. A major challenge to turn the potential
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.