459550
4′-Methyl-2-biphenylcarboxylic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
146-148 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H12O2/c1-10-6-8-11(9-7-10)12-4-2-3-5-13(12)14(15)16/h2-9H,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
ZSTUEICKYWFYIC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable