Documents
458880
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline
98%
Synonyme(s) :
3-Bromo-2,4,6-trimethylbenzenamine
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H(CH3)3NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
(Powder or Solid or Crystals or Semi-Solid or Liquid)
Couleur
, Light Brown to Dark Brown to Dark Purple
Indice de réfraction
n20/D 1.575 (lit.)
Point d'ébullition
172-173 °C/24 mmHg (lit.)
Pf
34.5-39.3 °C (lit.)
Densité
1.313 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(Br)c(C)c1N
InChI
1S/C9H12BrN/c1-5-4-6(2)9(11)7(3)8(5)10/h4H,11H2,1-3H3
Clé InChI
MVLMPTBHZPYDBZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Magdalena Markowicz et al.
Journal of biological physics, 38(4), 637-656 (2012-11-13)
The interactions between dendrimers and different types of drugs are nowadays one of the most actively investigated areas of the pharmaceutical sciences. The interactions between dendrimers and drugs can be divided into: internal encapsulation, external electrostatic interaction, and covalent conjugation.