Principaux documents
45885
Sigma-Aldrich
(+)-Cedryl acetate
technical, ≥90% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(3R,3aS,6R,7R,8aS)-Octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-6-ol-6-acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H28O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.40
Beilstein:
2052432
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Essai
≥90% (sum of enantiomers, GC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +26±1°, c = 1% in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.499 (lit.)
pb
>200 °C (lit.)
Pf
44-46 °C
Densité
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CC[C@H]2C(C)(C)[C@H]3C[C@@]12CC[C@@]3(C)OC(C)=O
InChI
1S/C17H28O2/c1-11-6-7-13-15(3,4)14-10-17(11,13)9-8-16(14,5)19-12(2)18/h11,13-14H,6-10H2,1-5H3/t11-,13+,14-,16-,17+/m1/s1
Clé InChI
HQKQRXZEXPXXIG-DTWJZALFSA-N
Description générale
(+)-Cedryl acetate is a sesquiterpene compound, which is derived from natural oils found to be volatile in nature.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Sesquiterpene components of volatile oils as skin penetration enhancers for the hydrophilic permeant 5-fluorouracil.
Cornwell PA and Barry BW
The Journal of Pharmacy and Pharmacology, 46(4), 261-269 (1994)