Principaux documents
458392
Sigma-Aldrich
Poly[di(ethylene glycol) adipate]
average Mn ~2,500
Synonyme(s) :
Adipic acid-diethylene glycol polyester, Diethylene glycol-adipic acid copolymer, Oligodiethylene glycol adipate
About This Item
Formule linéaire :
H[OCH2CH2OCO(CH2)4CO2CH2CH2]nOH
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Poids mol.
average Mn ~2,500
Indice de réfraction
n20/D 1.476
Viscosité
11,000 cP(25 °C)(lit.)
Pf
<−14 °C
Fonctionnalité hydroxyle
2.0
Indice d'hydroxyle
45 mg KOH/g
Densité
1.192 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
OCCO.OC(=O)CCCCC(O)=O
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves