457760
(R)-(−)-N-Benzyl-2-phenylglycinol
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Activité optique
[α]21/D −80°, c = 0.85 in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
pb
87-90 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
OC[C@H](NCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17NO/c17-12-15(14-9-5-2-6-10-14)16-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-17H,11-12H2/t15-/m0/s1
Clé InChI
FTFBWZQHBTVPEO-HNNXBMFYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable