455997
Calcium oxalate
≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Calcium oxalate (1:1)
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99.9% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Impuretés
≤1000 ppm Trace Metal Analysis
Densité
2.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1O[Ca]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.Ca/c3-1(4)2(5)6;/h(H,3,4)(H,5,6);/q;+2/p-2
Clé InChI
QXDMQSPYEZFLGF-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable