Principaux documents
455415
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrakis(3-chlorophenyl)borate
95%
About This Item
Formule linéaire :
NH4B(C6H4Cl)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
475.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Impuretés
1 wt. % ethyl alcohol
Pf
199-203 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[NH4+].Clc1cccc(c1)[B-](c2cccc(Cl)c2)(c3cccc(Cl)c3)c4cccc(Cl)c4