Principaux documents
452831
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1,1,1-trichloropropane
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2CH2CCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.513 (lit.)
Point d'ébullition
113-114 °C (lit.)
Densité
1.762 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)(Cl)CCBr
InChI
1S/C3H4BrCl3/c4-2-1-3(5,6)7/h1-2H2
Clé InChI
PUNXOOKBNWKKKR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Negative ion formation in dissociative electron attachment to selected halogen derivatives of propane.
Barszczewska W, et al.
International Journal of Mass Spectrometry, 277(1), 103-106 (2008)
676. Fluoro-olefins. Part II. Synthesis and reactions of some 3: 3: 3-trihalogenopropenes.
Haszeldine RN.
Journal of the Chemical Society, 3371-3378 (1953)