Principaux documents
452440
Sigma-Aldrich
Hydroquinone-d6
98 atom % D, 99% (CP)
Synonyme(s) :
1,4-Dihydroxybenzene-d6
About This Item
Formule linéaire :
C6D4(OD)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
Forme
solid
pb
285 °C (lit.)
Pf
174-177 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(O[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D/hD2
Clé InChI
QIGBRXMKCJKVMJ-UDDMDDBKSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable