Principaux documents
451142
Sigma-Aldrich
Lithium tetrachloroaluminate
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Aluminum lithium chloride (AlLiCl4 ), Lithium aluminum tetrachloride, Lithium tetrachloroaluminate (LiAlCl4 )
About This Item
Formule linéaire :
LiAlCl4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.73
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
anhydrous
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
beads
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: aluminum
Taille des particules
−10 mesh
Chaîne SMILES 
[Li+].Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Al.4ClH.Li/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
Clé InChI
AQLRWYUVWAYZFO-UHFFFAOYSA-J
Application
A high-energy, new battery system using only inorganic constituents has been designed where Li and LiCoO2 serve as the electrodes in a LiAlCl4-in-SO2 liquid electrolyte. Has been studied for cell performance characteristics and reaction products of LiAlCl4 and LiGaCl4 in a variety of battery systems.
Used in studies of electrochemical cell reactions.[1]
À utiliser avec
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hill, I.R. et al.
Journal of the Electrochemical Society, 142, 3267-3267 (1995)