Principaux documents
450588
Sigma-Aldrich
Diisobutyl adipate
99%
Synonyme(s) :
Hexanedioic acid 1,6-bis(2-methylpropyl) ester, NSC 6343
250 ML
49,90 €
49,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
49,90 €
About This Item
Formule linéaire :
[-CH2CH2CO2CH2CH(CH3)2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.35
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
49,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
pb
293 °C (lit.)
Densité
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C14H26O4/c1-11(2)9-17-13(15)7-5-6-8-14(16)18-10-12(3)4/h11-12H,5-10H2,1-4H3
Clé InChI
RDOFJDLLWVCMRU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Diisobutyl adipate is a bis(2-methylpropyl) ester of adipic acid that is used as a plasticizer and a fatty acid in synthetic oils.[1][2]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Synthetic ester-based oils and their application in power industry.
International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ?09) (2009)
Determination of plasticisers in food by gas chromatography-mass spectrometry with ion-trap mass detection.
Lau O and Wong S
Journal of Chromatography A, 737(2), 338-342 (1996)