Principaux documents
449253
Sigma-Aldrich
Ruthenium(III) iodide hydrate
About This Item
Formule linéaire :
RuI3 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
499.80
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme:
powder
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: ruthenium
Pf
590 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.I[Ru](I)I
InChI
1S/3HI.H2O.Ru/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
Clé InChI
USLIQGJRXPCWLY-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Articles
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.