Principaux documents
449210
Sigma-Aldrich
Indium(I) chloride
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Chloroindium(I), Indium monochloride
About This Item
Formule linéaire :
InCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
anhydrous
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: indium
pb
608 °C (lit.)
Pf
225 °C (lit.)
Densité
4.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[In]
InChI
1S/ClH.In/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
APHGZSBLRQFRCA-UHFFFAOYSA-M
Application
Used to prepare cage, dinuclear complexes (In-cyclodiphophazanes) which possess interesting metal-metal interactions.
À utiliser avec
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Grocholl, L. et al.
Inorganic Chemistry, 37, 2496-2496 (1998)
Chun Kiang Chua et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 20(7), 1871-1877 (2014-02-04)
Graphene is a promising material capable of driving technological advancement. It is, however, a challenge to obtain pristine graphene in large quantities given the limitation of current synthetic methods. Among the numerous methods available, the chemical approach provides an optimistic