Principaux documents
449156
Sigma-Aldrich
Nickel(II) bromide
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Nickel bromide, Nickel bromide (Br2 Ni), Nickel dibromide, Nickelous bromide
1 G
51,70 €
51,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
51,70 €
About This Item
Formule linéaire :
NiBr2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.50
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
51,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Essai
≥99.99% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
963 °C (lit.)
Densité
5.098 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
À utiliser avec
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Articles
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Protocoles
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.