Principaux documents
448796
Sigma-Aldrich
Diethyl benzoylphosphonate
97%
1 G
40,70 €
40,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
40,70 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COP(O)(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
40,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.508 (lit.)
pb
186 °C (lit.)
Densité
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
phosphonate
Chaîne SMILES 
CCOP(=O)(OCC)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H15O4P/c1-3-14-16(13,15-4-2)11(12)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
TZAMQIAPGYOUKF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Studies on pyrimidine derivatives and related compounds. XLI. Reaction of diethyl benzoylphosphonate with thiamine (Takamizawa reaction 3).
A Takamizawa et al.
The Journal of organic chemistry, 31(9), 2951-2956 (1966-09-01)
Diethyl benzoylphosphonate as a ligand.
Mikulski CM, et al.
Transition Met. Chem. (London), 2(1), 135-140 (1977)
Asymmetric Hydrogenation of a, ?-Unsaturated Ester-Phosphonates.
Huang Y, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 351(9), 1423-1430 (2009)
Characterization of polymeric metal complexes formed by reaction of excess diethyl acetyl-or diethyl benzoyl-phosphonate with metal chlorides at elevated temperatures.
Mikulski CM, et al.
J. Inorg. Nucl. Chem., 43(11), 2753-2757 (1981)