Principaux documents
448524
Sigma-Aldrich
Trichloronitromethane
98%
Synonyme(s) :
Chloropicrine
About This Item
Formule linéaire :
Cl3CNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.38
Numéro Beilstein :
1756135
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
Point d'ébullition
112 °C (lit.)
Densité
1.657 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl3NO2/c2-1(3,4)5(6)7
Clé InChI
LFHISGNCFUNFFM-UHFFFAOYSA-N
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable